Paraffin, Erstarrungspunkt: 46-48°C, Supelco®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

1.07151.1000 1.07151.9025
1.07151.1000EA 152 EUR
1.07151.1000 1.07151.9025
Paraffin, Erstarrungspunkt: 46-48°C, Supelco®
Paraffin
Dichte: 0,9 g/cm³ (20 °C)
CAS-Nummer: 8002-74-2
EINECS: 232-315-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR