Phenolphthalein 1% in Ethanol, Millipore®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)phthalid, 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-1(3H)-isobenzofuranon

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

1.07227.0250 1.07227.1000
1.07227.0250EA 49.5 EUR
1.07227.0250 1.07227.1000
Phenolphthalein 1% in Ethanol, Millipore®
Phenolphthalein
Formel: C₂₀H₁₄O₄
Siedepunkt: ∼78 °C (1013 hPa)
Dichte: ∼0,85 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005913
CAS-Nummer: 77-09-8
EINECS: 201-004-7
UN: 1170
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d81b539a32ba7c40a473e6afbb8e0dae525d637&vid=91bf141a7ea82baf5df563f73967884d2a4b5d79&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

indicator pH 8.2 - 9.8


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR