Phenolrot ACS

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

1.07241.0005 1.07241.0025 1.07241.0100 1.07241.1000
1.07241.0005EA 62.4 EUR
1.07241.0005 1.07241.0025 1.07241.0100 1.07241.1000
Phenolrot ACS
Phenolrot
Formel: C₁₉H₁₄O₅S
Schmelzpunkt: > 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003552
CAS-Nummer: 143-74-8
EINECS: 205-609-7
Merck Index: 13,07329

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 0.77 g/l (100 °C)
Melting Point 300 °C
Molar Mass 354.38 g/mol
Bulk Density 200 - 300 kg/m3


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR