Phenolrot ACS
Lieferant: Merck
Synonyme:
Phenolsulfonphthalein, 4,4-(3H-2,1-Benzoxathiol-3- yliden)bisphenol-1,1-dioxid)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.07241.0005
1.07241.0025
1.07241.0100
1.07241.1000
1.07241.0005EA
62.4
EUR
1.07241.0005
1.07241.0025
1.07241.0100
1.07241.1000
Phenolrot ACS
Phenolrot
Formel:
C₁₉H₁₄O₅S Schmelzpunkt: > 300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003552 CAS-Nummer: 143-74-8 EINECS: 205-609-7 Merck Index: 13,07329 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 0.77 g/l (100 °C) |
Melting Point |
|
Molar Mass | 354.38 g/mol |
Bulk Density | 200 - 300 kg/m3 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...