Palladium(II)nitrat 10,0 ± 0,2 g/L in Salpetersäure 15% Matrixmodifizierlösung, für die Graphitofen-AAS, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

1.07289.0050
1.07289.0050EA 118.5 EUR
1.07289.0050
Palladium(II)nitrat 10,0 ± 0,2 g/L in Salpetersäure 15% Matrixmodifizierlösung, für die Graphitofen-AAS, Supelco®
Palladium(II) nitrate

Palladium matrix modifier for graphite furnace AAS.

Formel: N₂O₆Pd
Molecular Weight: 230,43 g/mol
Dichte: 1,11 g/cm3 (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011169
CAS-Nummer: 10102-05-3
UN: 2031
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (palladium) 9.8 - 10.2 g/l
Ag (Silver) ≤ 0.000020 g/l
As (Arsenic) ≤ 0.000010 g/l
Cd (Cadmium) ≤ 0.000001 g/l
Pb (Lead) ≤ 0.000010 g/l
Se (Selenium) ≤ 0.00010 g/l
Tl (Thallium) ≤ 0.000020 g/l

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR