Ammoniumdihydrogenphosphat 100 g/l in Wasser Phosphat-Matrixmodifikator für Graphitofen AAS, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Ammonium phosphate, monobasic, Ammonium Phosphate Monobasic, Ammonium dihydrogenphosphate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.07290.0050
1.07290.0050EA
125
EUR
1.07290.0050
Ammoniumdihydrogenphosphat 100 g/l in Wasser Phosphat-Matrixmodifikator für Graphitofen AAS, Supelco®
Ammoniumdihydrogenphosphat
Formel:
NH₄H₂PO₄ Molecular Weight: 115,03 g/mol Siedepunkt: 100 °C Dichte: 1,052 g/cm3 (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003396 CAS-Nummer: 7722-76-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Concentration ((NH₄)H₂PO₄) | 100 ± 2 g/l |