4-Methylaminophenolsulfat, Photo-Rex®

Lieferant: Merck
Achtung

1.07299.0250 1.07299.1000
1.07299.0250EA 72.5 EUR
1.07299.0250 1.07299.1000
4-Methylaminophenolsulfat, Photo-Rex®
4-Methylaminophenolsulfat
Formel: C₁₄H₂₀N₂O₆S
Siedepunkt: 227 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 86 °C
Dichte: 1,434 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013140
CAS-Nummer: 55-55-0
EINECS: 200-237-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,06046

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR