Blei(II)carbonat, EMSURE® ACS analysis_for, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Bleicarbonat
MQ300
1.07381.0250
1.07381.0250EA 99.2 EUR
1.07381.0250
Blei(II)carbonat, EMSURE® ACS analysis_for, Supelco®
Blei(II)carbonat
Formel: PbCO₃
Molecular Weight: 267.21 g/mol
Schmelzpunkt: 315
Dichte: 6.43 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00064631
CAS-Nummer: 598-63-0
EINECS: 209-943-4
UN: 2291
ADR: 6.1 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 315 °C (decomposition)
Molar Mass 267.21 g/mol
Bulk Density 1300 kg/m3
Density 6.6 g/cm3 (20 °C)
pH 5.8 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials