Blei(II)oxid analytisches Reagens, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Bleimonoxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.07401.0250
1.07401.1000
1.07401.0250EA
187
EUR
1.07401.0250
1.07401.1000
Blei(II)oxid analytisches Reagens, Supelco®
Blei(II)oxid
Formel:
PbO Molecular Weight: 223.2 g/mol Siedepunkt: 1470 Schmelzpunkt: 888 Dichte: 9.5 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00011164 CAS-Nummer: 1317-36-8 EINECS: 215-267-0 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 13,05431 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 0.017 g/l (20 °C) |
Melting Point | 888 °C |
Molar Mass | 223.19 g/mol |
Bulk Density | 3500 - 3700 kg/m3 |
Boiling Point | 1470 °C |
Density | 9.53 g/cm3 (20 °C) |
pH | 8 - 9 (100 g/l, H2O, 20 °C) (slurry) |