1-(2-Pyridylazo)-2-Naphthol (PAN), Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: PAN
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.07531.0005
1.07531.0005EA 190 EUR
1.07531.0005
1-(2-Pyridylazo)-2-Naphthol (PAN), Supelco®
1-(2-Pyridylazo)-2-Naphthol (PAN)
Formel: C₁₅H₁₁N₃O
Molecular Weight: 249,27 g/mol
Siedepunkt: 412 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 137…140 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004071
CAS-Nummer: 85-85-8
EINECS: 201-637-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 136 - 141 °C
Molar Mass 249.27 g/mol
Bulk Density 190 kg/m3