Pyrogallol red Indikator für die Metalltitration
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.07534.0001
1.07534.0001EA 191 EUR
1.07534.0001
Pyrogallol red Indikator für die Metalltitration
Pyrogallol red
Formel: C₁₉H₁₂O₈S
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005046
CAS-Nummer: 32638-88-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance of solution conforms
Loss on drying (110 °C) ≤ 5.0 %
Suitability as indicator (for metal titration) conforms