D(-)-Ribose für die Biochemie, Millipore®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.07605.0050
1.07605.0050EA 146 EUR
1.07605.0050
D(-)-Ribose für die Biochemie, Millipore®
D(-)-Ribose
Formel: C₅H₁₀O₅
Molecular Weight: 150.13 g/mol
Siedepunkt: 331
Schmelzpunkt: 90…95 °C
Dichte: 0.8 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00135453
CAS-Nummer: 50-69-1
EINECS: 200-059-4
Merck Index: 12,08371