Lactose Monohydrat, Millipore®

Lieferant: Merck

Synonyme: 4-(β-D-Galactopyranosyl)-D-glucopyranose Monohydrat, 4-(β-D-Galactopyranosyl)-D-glucopyranose 1-Hydrat, 4-(β-D-Galactopyranosyl)-D-glucopyranose-1-Hydrat, 4-(β-D-Galactopyranosyl)-D-glucopyranose-Monohydrat

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

1.07660.0250 1.07660.1000 1.07660.9010
1.07660.0250EA 59.8 EUR
1.07660.0250 1.07660.1000 1.07660.9010
Lactose Monohydrat, Millipore®
Lactose Monohydrat
Formel: C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
Schmelzpunkt: 223 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 10039-26-6
EINECS: 200-559-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR