Lactose Monohydrat, Millipore®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-(β-D-Galactopyranosyl)-D-glucopyranose Monohydrat, 4-(β-D-Galactopyranosyl)-D-glucopyranose 1-Hydrat, 4-(β-D-Galactopyranosyl)-D-glucopyranose-1-Hydrat, 4-(β-D-Galactopyranosyl)-D-glucopyranose-Monohydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.07660.0250
1.07660.1000
1.07660.9010
1.07660.0250EA
59.8
EUR
1.07660.0250
1.07660.1000
1.07660.9010
Lactose Monohydrat, Millipore®
Lactose Monohydrat
Formel:
C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O Schmelzpunkt: 223 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
10039-26-6 EINECS: 200-559-2 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...