Selen, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
MQ300
1.07714.0050
1.07714.0250
1.07714.1000
1.07714.0050EA
148
EUR
1.07714.0050
1.07714.0250
1.07714.1000
Selen, Supelco®
Selenium
Formel:
Se Molecular Weight: 78.96 g/mol Siedepunkt: ∼685 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 217 Dichte: 4.28 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00134090 CAS-Nummer: 7782-49-2 EINECS: 231-957-4 UN: 3288 ADR: 6.1 III Merck Index: 12,08572 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) slightly soluble |
Melting Point | 217 °C |
Molar Mass | 78.96 g/mol |
Bulk Density | 1270 kg/m3 |
Boiling Point | 685 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.001 hPa (20 °C) |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...