Silicium(II)oxid, Patinal®
Lieferant: Merck
1.07726.1000
1.07726.1000EA 0 EUR
1.07726.1000
Silicium(II)oxid, Patinal®
Silicium(II)oxid
Formel: SiO
Siedepunkt: 1880 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1702 °C
Dichte: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00151536
CAS-Nummer: 10097-28-6
EINECS: 233-232-8
Merck Index: 12,08640