Kieselgel, Porengröße: 60 Å <0.063 mm für Säulenchromatographie, Millipore®
Lieferant: Merck
1.07729.1000
1.07729.1000EA
271
EUR
1.07729.1000
Kieselgel, Porengröße: 60 Å <0.063 mm für Säulenchromatographie, Millipore®
Silica gel
* F254: Fluoreszenzindikator
- Verlässliche Ergebnisse und einfache Probenauftragung
- Verschiedene Packungsgrößen erhältlich (250 g bis 25 kg)
- Wirtschaftliche Alternative zu herkömmlichen Produkten
Formel:
SiO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011232 CAS-Nummer: 63231-67-4 EINECS: 231-545-4 |
Spezifikation Testergebnisse
pH-value (10 % suspension) | 6.5 - 7.5 |
Fe (Iron) | ≤ 0.02 % |
Loss on drying | ≤ 7.0 % |
Particle size |
95 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...