Kieselgel, Porengröße: 60 Å 0.063-0.200 mm (70-230 mesh), reinst für Säulenchromatographie, Millipore®

Lieferant: Merck

1.07754.0500
1.07754.0500EA 538 EUR
1.07754.0500
Kieselgel, Porengröße: 60 Å 0.063-0.200 mm (70-230 mesh), reinst für Säulenchromatographie, Millipore®
Silica gel
Formel: SiO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011232
CAS-Nummer: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

pH-value (10 % suspension) 6.0 - 7.5
Chloride (Cl) ≤ 0.008 %
Sulphate (SO₄) ≤ 0.003 %
Cd (Cadmium) ≤ 0.0005 %
Cu (Copper) ≤ 0.0005 %
Fe (Iron) ≤ 0.002 %
Pb (Lead) ≤ 0.0005 %
Zn (Zinc) ≤ 0.0005 %
Flow time 60 s / 10 cm
Particle size 90% between 0.063-0.200 mm
Loss on drying (150 °C) ≤ 7.0 %
UV absorption (Dichloro methane extract) conforms


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR