Zinn(II)chlorid Dihydrat, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

1.07815.0100 1.07815.0250 1.07815.1000 1.07815.9025
1.07815.0100EA 69.4 EUR
1.07815.0100 1.07815.0250 1.07815.1000 1.07815.9025
Zinn(II)chlorid Dihydrat, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Zinn(II)chlorid Dihydrat
Formel: SnCl₂·2H₂O
Siedepunkt: 623 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 246 °C
Dichte: 2,71 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149863
CAS-Nummer: 10025-69-1
EINECS: 231-868-0
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 13,08861

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 1187 g/l (20 °C)
Melting Point 246 °C (anhydrous substance)
Molar Mass 225.63 g/mol
Bulk Density 1250 kg/m3
Boiling Point 623 °C (1013 hPa) (anhydrous substance)
Density 2.71 g/cm3 (20 °C)
pH 1 - 2 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR