Zinn(IV)oxid, Supelco®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

1.07818.0250 1.07818.9025
1.07818.0250EA 120 EUR
1.07818.0250 1.07818.9025
Zinn(IV)oxid, Supelco®
Zinn(IV)oxid
Formel: O₂Sn
Siedepunkt: ∼2500 °C (1013 hPa)
Dichte: 6,95 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011244
CAS-Nummer: 18282-10-5
EINECS: 242-159-0
Merck Index: 14,08778

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 1630 °C
Molar Mass 150.69 g/mol
Bulk Density 500 - 600 kg/m3
Boiling Point 1800 - 1900 °C (sublimed)
Density 6.95 g/cm3 (20 °C)
pH 4 - 5 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR