Thioharnstoff ACS, Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens, Supelco®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Aminomercaptoameisensäureamid, Thiocarbamid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

1.07979.1000
1.07979.1000EA 160 EUR
1.07979.1000
Thioharnstoff ACS, Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens, Supelco®
Thioharnstoff
Formel: NH₂CSNH₂
Molecular Weight: 76,12 g/mol
Schmelzpunkt: 174…177 °C
Dichte: 1,435 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008067
CAS-Nummer: 62-56-6
EINECS: 200-543-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,09443
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fff6222c54fe16ea4d36edcbf320745cb1e18d6&vid=e9ae5dc49e92d68f893244a5cd4e0245f289ed09&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 137 g/l (20 °C)
Melting Point 169 - 173 °C
Molar Mass 76.12 g/mol
Bulk Density 640 kg/m3
Vapor Pressure (20 °C)
Density 1.405 g/cm3 (20 °C)
pH 6 - 8 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 440 °C Dust
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous hazardous material

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR