Schnelltests, Hydrazin-Test, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
1.08017.0001
1.08017.0001EA 88.4 EUR
1.08017.0001
Schnelltests, Hydrazin-Test, MQuant®, Supelco®
Umwelt-Prüfkits
Schnelltests, Visueller Farbvergleich.
  • Results in approximately 1 minute
  • Easy to use
  • Application-oriented measuring ranges
  • Portable
  • A range of economical refill packs (RP) are available
MQuant® titrimetrische und kolorimetrische Methoden:
Dieses Sortiment beinhaltet sowohl titrimetrische als auch kolorimetrische Tests für mittlere Konzentrationen. Mit seiner großen Auswahl an verfügbaren Parametern sind diese Schnelltests ideal für die Aquaristik, Fischzucht, Limnologie sowie Umwelt-, Kühlwasser- und Kesselwasser-Analytik.
Lieferumfang: Jedes Kit beinhaltet die notwendigen Reagenzien, Küvetten, Farbvergleichsübersicht, Bedienungsanleitung.