Silikat (Kieselsäure) Test Nachfüllpackung, Supelco® MQuant®, Merck
Lieferant: Merck
Diese Nachfüllpackung enthält alle Reagenzien für das MQuant® Testkit 1.18765 zur kolorimetrischen Bestimmung von Silikat. Wenn die Reagenzien des MQuant® Tests aufgebraucht sind, kann das Kit durch Bestellung der entsprechenden Nachfüllpackung wieder aufgefüllt werden. Nachfüllpackungen sind für eine Reihe von MQuant® Testkits erhältlich, was dieses System besonders wirtschaftlich macht.
- Kolorimetrisch
- Mikrobielle Analyse
Der Test kann zur Bestimmung von Silikat z. B. in Grund- und Oberflächenwasser, Trinkwasser und Brauchwasser verwendet werden.