L(+)-Kaliumnatriumtartrat Tetrahydrat, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.08087.0500
1.08087.1000
1.08087.5000
1.08087.9050
1.08087.9012
1.08087.0500EA
70
EUR
1.08087.0500
1.08087.1000
1.08087.5000
1.08087.9050
1.08087.9012
L(+)-Kaliumnatriumtartrat Tetrahydrat, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
L(+)-Kaliumnatriumtartrat Tetrahydrat
Formel:
KOOC(CHOH)₂COONa·4H₂O Schmelzpunkt: 70…80 °C Dichte: ∼1,767 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150989 CAS-Nummer: 6381-59-5 EINECS: 206-156-8 Merck Index: 13,07755 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 630 g/l (20 °C) |
Melting Point | 70 - 80 °C |
Molar Mass | 282.23 g/mol |
Bulk Density | 1000 kg/m3 |
Density | 7.0 - 8.5 (50 g/l, H2O, 25 °C) |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...