2-Thiobarbitursäure, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.08180.0025
1.08180.0025EA 85.8 EUR
1.08180.0025
2-Thiobarbitursäure, Supelco®
2-Thiobarbitursäure
Formel: C₄H₄N₂O₂S
Siedepunkt: 419 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 235 °C
Dichte: 1,661 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006674
CAS-Nummer: 504-17-6
EINECS: 207-985-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 235 °C
Molar Mass 144.14 g/mol
Bulk Density 210 kg/m3
pH 1.7 - 1.9 (10 g/l, H2O, 20 °C)