Xylol (Isomerengemisch), EMSURE® Reag. Ph. Eur., ISO analysis_for

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Dimethylbenzol

MQ300

1.08297.2500 1.08297.4000
1.08297.2500EA 229 EUR
1.08297.2500 1.08297.4000
Xylol (Isomerengemisch), EMSURE® Reag. Ph. Eur., ISO analysis_for
Xylol (Isomerengemisch)

1.08297 Xylene (isomeric mixture) EMSURE® is a real isomeric mixture of ortho-, meta- and para-Xylene.

Formel: C₆H₄(CH₃)₂
Molecular Weight: 106.17 g/mol
Siedepunkt: 140
Schmelzpunkt: –25 °C
Dichte: 0.86…0.88 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 25 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00077264
CAS-Nummer: 1330-20-7
UN: 1307
ADR: 3 III
Merck Index: 13,10136
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=9fa01ddafd4814d5f34266ae7933463a29d92d19&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR