o-Toluidin analytisches Reagens, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 2-Methylanilin, 2-Aminotoluol, 2-Toluidin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.08310.1000
1.08310.1000EA 259 EUR
1.08310.1000
o-Toluidin analytisches Reagens, Supelco®
o-Toluidin
Formel: C₇H₉N
Molecular Weight: 107,16 g/mol
Siedepunkt: 200 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: < –15 °C
Dichte: 0,998 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 85 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007730
CAS-Nummer: 95-53-4
EINECS: 202-429-0
UN: 1708
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09674
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 15 g/l (20 °C)
Molar Mass 107.15 g/mol
Boiling Point 200 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.18 hPa (20 °C)
Refractive Index 85 °C
Explosion Limit 1.5 - 7.5 %(V)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
pH 7.4 (H2O, 20 °C) Aqueous solution
Ignition Point 480 °C
Saturation concentration 0.9 g/m3 (20 °C) Air
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials