L(-)-Tyrosin, Millipore®

Lieferant: Merck

Synonyme: Tyr, (S)-(-)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionsäure, L(-)-p-Hydroxyphenylalanin, (S)-(-)-p-Hydroxyphenylalanin, Y, H-Tyr-OH

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

1.08371.0025 1.08371.1000 1.08371.9010
1.08371.0025EA 52.9 EUR
1.08371.0025 1.08371.1000 1.08371.9010
L(-)-Tyrosin, Millipore®
L(-)-Tyrosin
Formel: C₉H₁₁NO₃
Siedepunkt: 351 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 285 °C
Dichte: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002606
CAS-Nummer: 60-18-4
EINECS: 200-460-4
Merck Index: 13,09907

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR