Titriplex® III ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Kestranal® 2S 2 H2O, Ethylendinitrilotetratetraessigsäure Dinatriumsalz Dihydrat, Dinatriumdihydrogenethylendiamintetraacetat Dihydrat, Titriplex III, Edetinsäure Dinatriumsalz Dihydrat, Ethylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure Dinatriumsalz Dihydrat, EDTA-Na2 Dihydrat, Kestranal® 2S Dihydrat, Ethylendiamintetraessigsäure Dinatriumsalz Dihydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.08418.0100 1.08418.0250 1.08418.1000 1.08418.5000 1.08418.9025
1.08418.0100EA 57.6 EUR
1.08418.0100 1.08418.0250 1.08418.1000 1.08418.5000 1.08418.9025
Titriplex® III ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens, Supelco®
EDTA Dinatriumsalz Dihydrat
Formel: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
Schmelzpunkt: 255 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150037
CAS-Nummer: 6381-92-6
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 13,03543
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f89002087c5d4d84af5dded62c87287b1774fab&vid=0ef4c3febbcc8a20569606067799db31f2540748&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 100 g/l (20°C)
Melting Point 110 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 700 kg/m3
Bulk Density 700 kg/m3
pH 4 - 5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Grade ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonyms Disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate, Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt
Hill Formula C10H14N2Na2O8* 2 H2O
Chemical Formula C10H14N2Na2O8* 2 H2O