Titriplex® V (Diethylentriaminpentaessigsäure) analytisches Reagens, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Idranal V, DTPA, Titriplex® V, Kestranal® Aza Pa, N-Carboxymethyliminobis(ethylennitrilo)tetraessigsäure, Diethylentriamin-N,N,N',N'',N''-pentaessigsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.08426.0100
1.08426.0100EA 132 EUR
1.08426.0100
Titriplex® V (Diethylentriaminpentaessigsäure) analytisches Reagens, Supelco®
Diethylentriaminpentaessigsäure
Formel: C₁₄H₂₃N₃O₁₀
Molecular Weight: 393,35 g/mol
Schmelzpunkt: 220…222 °C
Dichte: 1,558 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004289
CAS-Nummer: 67-43-6
EINECS: 200-652-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,07202
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 4.8 g/l (25 °C)
Melting Point 220 - 222 °C decomposes
Molar Mass 393.34 g/mol
Bulk Density 580 kg/m3
Density 1.56 g/cm3
pH 2 - 3 (H2O, 20 °C) (saturated solution)