3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin (TMB) -Lösung zur Erkennung von Chlor, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
TMB
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.08475.1000
1.08475.1000EA
75
EUR
1.08475.1000
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin (TMB) -Lösung zur Erkennung von Chlor, Supelco®
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin (TMB)
Formel:
C₁₆H₂₀N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007748 CAS-Nummer: 54827-17-7 UN: 3264 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Density | 1.023 g/cm3 |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive material |
For | Detection of chlorine |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...