TLC-Sprühgerät
Lieferant: Merck
1.08540.0001
1.08540.0001EA 1050 EUR
1.08540.0001
TLC-Sprühgerät
Zerstäuber
Das TLC-Sprühgerät von Merck ermöglicht homogenes Sprühen von Derivatisierungsreagenzien auf die entwickelten Chromatogramme. Es ist mit zwei unterschiedlichen Sprühköpfen (0,8 und 1,25 mm) ausgestattet und für Lösungen mit niedriger und hoher Viskosität optimiert. Beim elektro-pneumatischem Sprühgerät wird komprimierte Luft verwendet; es wird über Batterien und induktive Ladung betrieben.