Ethanol für die Molekularbiologie, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.08543.0250 1.08543.0250_T
1.08543.0250EA 42.5 EUR
1.08543.0250 MERC1.08543.0250_T
Ethanol für die Molekularbiologie, Sigma-Aldrich®
Ethanol
Formel: C₂H₅OH
Siedepunkt: 78,3 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,7895 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 13 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003568
CAS-Nummer: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457610-43
Merck Index: 12,03806
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (colour) colourless
Appearance (description) clear
Purity (GC) ≥ 99.8 %
Acidity ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity ≤ 0.0002 meq/g
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.0001 %
DNases (nicking-activity) not detectable
RNases not detectable