Wasserstoffperoxid 35%, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Hydrogenperoxid
MQ200
1.08556.9025
1.08556.9025EA 466 EUR
1.08556.9025
Wasserstoffperoxid 35%, Supelco®
Wasserstoffperoxid
Formel: H₂O₂
Molecular Weight: 34.01 g/mol
Siedepunkt: ∼107 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: < 0 °C
Dichte: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011333
CAS-Nummer: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1 (8) II
Merck Index: 14,04798
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -24 °C
Boiling Point 110 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 20 hPa (20 °C)
Density 1.13 g/cm3 (20 °C)
pH 2 - 4 (H2O, 20 °C)