Zirkonium(IV)oxid, Patinal®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Zirkon(IV)oxid, Zirkondioxid

1.08614.1000
1.08614.1000EA 0 EUR
1.08614.1000
Zirkonium(IV)oxid, Patinal®
Zirkonium(IV)oxid
Formel: ZrO₂
Molecular Weight: 123,22 g/mol
Siedepunkt: 4300 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2680 °C
Dichte: 5,75 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011310
CAS-Nummer: 1314-23-4
EINECS: 215-227-2
Merck Index: 14,10180

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR