3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin (TMB) ≥99%, GR zur Analyse, Supelco®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

1.08622.0001
1.08622.0001EA 87.6 EUR
1.08622.0001
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin (TMB) ≥99%, GR zur Analyse, Supelco®
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin (TMB)
Formel: C₁₆H₂₀N₂
Siedepunkt: 402 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 166…170 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007748
CAS-Nummer: 54827-17-7
EINECS: 259-364-6

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (perchloric acid titration) ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum) conforms
Melting range 166 - 170 °C
Loss on Drying (105°C) ≤ 0.2 %
Cd (Cadmium) Max. 0.15 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR