Xylol (Isomerengemisch) EMPARTA® ACS analytisches Reagens

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Dimethylbenzol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

1.08633.2500 1.08633.4000
1.08633.2500EA 183 EUR
1.08633.2500 1.08633.4000
Xylol (Isomerengemisch) EMPARTA® ACS analytisches Reagens
Xylol (Isomerengemisch)
Formel: C₆H₄(CH₃)₂
Molecular Weight: 106.17 g/mol
Siedepunkt: 140
Schmelzpunkt: –47 °C
Flammpunkt: 26 °C
MDL: MFCD00077264
CAS-Nummer: 1330-20-7
UN: 1307
ADR: 3 III
Merck Index: 13,10136
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=9fa01ddafd4814d5f34266ae7933463a29d92d19&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR