Wassernachweis-Paste N, Supelco®
Lieferant: Merck
1.08641.0001
1.08641.0001EA
51.8
EUR
1.08641.0001
Wassernachweis-Paste N, Supelco®
Umwelt-Prüfkits
Mit dieser Paste wird in der Regel bestimmt, ob sich in Behältern mit Flüssigkeiten wie Kraftstoffen und Ölen, die nicht mit Wasser mischbar sind, unter der Ölschicht Wasser befindet. Die Paste kann auf jeden geeigneten Messstab aufgetragen werden, der dann in den Behälter eingeführt wird. Wenn die Paste mit Wasser in Kontakt kommt, ändert sich ihre Farbe.
- Spez. Dichte bei 20 °C ca. 1,6 g/cm³
- pH-Wert (H₂O) ca. 11
- Für den Wassernachweis geeignet