Xylenolorange Tetranatriumsalz, Supelco®

Lieferant: Merck

Synonyme: Xylenolorange wasserlöslich, 3,3-Bis(N,N-bis(carboxymethyl)aminomethyl)kresolsulfonphthalein Tetranatriumsalz

MQ200

1.08677.0001 1.08677.0005
1.08677.0001EA 148 EUR
1.08677.0001 1.08677.0005
Xylenolorange Tetranatriumsalz, Supelco®
Xylenolorange Tetranatriumsalz
Formel: C₃₁H₂₈N₂Na₄O₁₃S
Molecular Weight: 760.59 g/mol
Schmelzpunkt: ∼210 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044293
CAS-Nummer: 3618-43-7
EINECS: 222-805-8

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 510 g/l (20 °C)
Molar Mass 760.59 g/mol
Bulk Density 250 kg/m3
pH 8.1 (10 g/l, H2O, 20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR