Zinkacetat Dihydrat, EMSURE® ACS zur Analyse, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Zink(II)acetat Dihydrat, Zink(II)acetat-Dihydrat, Zinkdiacetat-Dihydrat, Zinkdiacetat Dihydrat, Essigsäure Zinksalz Dihydrat, Essigsäure Zinksalz-Dihydrat

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

1.08802.0250 1.08802.1000
1.08802.0250EA 41.3 EUR
1.08802.0250 1.08802.1000
Zinkacetat Dihydrat, EMSURE® ACS zur Analyse, Supelco®
Zinkacetat Dihydrat
Formel: (H₃CCOO)₂Zn·2H₂O
Schmelzpunkt: 237 °C
Dichte: 1,718 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066961
CAS-Nummer: 5970-45-6
EINECS: 209-170-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,10256

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 430 g/l (20 °C)
Melting Point 237 °C
Molar Mass 219.49 g/mol
Bulk Density 900 kg/m3
Density 1.74 g/cm3 (20 °C)
pH 6 - 7 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR