Zinkiodid, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Zinkdiiodid, Zink(II)iodid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.08828.0100
1.08828.0100EA 248 EUR
1.08828.0100
Zinkiodid, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Zinkiodid
Formel: I₂Zn
Molecular Weight: 319,2 g/mol
Siedepunkt: 620 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 446 °C
Dichte: 4,74 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011299
CAS-Nummer: 10139-47-6
EINECS: 233-396-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,10269
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 4500 g/l (20 °C)
Melting Point 446 °C
Molar Mass 319.18 g/mol
Bulk Density 1800 kg/m3
Boiling Point 625 °C (1013 hPa)
Density 4.74 g/cm3 (20 °C)
pH 5.6 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material