Zirkonylchlorid Octahydrat analytisches Reagens, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Zirconylchlorid Octahydrat, Zirkoniumdichloridoxid Octahydrat, Zirconiumdichloridoxid Octahydrat, Zirkon(IV)dichloridoxid Octahydrat, Zirkondichloridoxid Octahydrat, Zirkon(IV)oxydichlorid Octahydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.08917.0100
1.08917.0100EA 167 EUR
1.08917.0100
Zirkonylchlorid Octahydrat analytisches Reagens, Supelco®
Zirkonylchlorid Octahydrat
Formel: Cl₂OZr·8H₂O
Molecular Weight: 322,25 g/mol
Schmelzpunkt: > 150 °C
Dichte: 1,91 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149898
CAS-Nummer: 13520-92-8
EINECS: 231-717-9
UN: 3260
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 322.28 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Density 1.91 g/cm3 (20 °C)
pH 1 (50 g/l, H2O, 20 °C)