Folin-Ciocalteus Reagenz für die Phenolbestimmung, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
1.09001.0100
1.09001.0500
1.09001.0100EA
40.5
EUR
1.09001.0100
1.09001.0500
Folin-Ciocalteus Reagenz für die Phenolbestimmung, Supelco®
Folin-Ciocalteus Reagenz
Dichte:
1,22 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00132625 UN: 3264 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Equivalent acid | c(H+)= 2 mol/l (2N) |
Sensitivity to phenol | Conforms |
Sensitivity to bovine serum albumin | Conforms |