Neßler-Reagenz A, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Potassium mercury(II) iodide solution, Potassium mercuric Iodide, Potassium tetraiodomercurate, Mercury (II) potassium iodide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
Zur Bestimmung von Ammoniumsalzen mithilfe quecksilberhaltiger Materialien
Die klassische colorimetrische Erkennung und Bestimmung von Ammoniumsalzen erfolgt unter Verwendung von Nessler-Reagenz, einem gelben Farbindikator für Ammoniumsalze. Neuartig ist die Verwendung eines 2-Flaschen-Systems für die Zubereitung frischer Reagenzien für jedes Verfahren.
Lagertemperatur:
Raumtemperatur |
UN:
2024 ADR: 6.1,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...