Hoechst wax C, Mikropulver-Tablettierungshilfe für die Röntgen-Fluoreszenzanalyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: N,N'-1,2-Ethanediylbisoctadecanamide, Ethylene Distearamide, N,N'-Ethylenebisstearamide, Hoechst wax C, N,N'-Ethylenebisoctadecanamide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.09014.1000
1.09014.1000EA 59.44 EUR
1.09014.1000
Hoechst wax C, Mikropulver-Tablettierungshilfe für die Röntgen-Fluoreszenzanalyse, Supelco®
N,N'-Ethylenebis(stearamide)
Hoechst wax C micropowder tabletting aid for X-ray fluorescence analysis. CAS 110-30-5, pH (H₂O, 20 °C) Not applicable.
Formel: C₃₈H₇₆N₂O₂
Molecular Weight: 593,04 g/mol
Schmelzpunkt: 144 °C
Flammpunkt: 270 °C (DIN 51758)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00059224
CAS-Nummer: 110-30-5
EINECS: 203-755-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Bi (Bismuth) ≤ 10 µg/g
Co (Cobalt) ≤ 5 µg/g
Cr (Chromium) ≤ 5 µg/g
Cu (Copper) ≤ 5 µg/g
Fe (Iron) ≤ 5 µg/g
Mn (Manganese) ≤ 5 µg/g
Ni (Nickel) ≤ 5 µg/g
Pb (Lead) ≤ 10 µg/g
Sr (Strontium) ≤ 5 µg/g
Tl (Thallium) ≤ 10 µg/g
Zn (Zinc) ≤ 5 µg/g