Perchlorsäure 0.1 mol/l (0.1 N) in wasserfreier Essigsäure, Titripur® Reag. Ph. Eur., Reag. USP für die Titration in nichtwässrigen Flüßigkeiten, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Überchlorsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.09065.1000 1.09065.1003
1.09065.1000EA 64.12 EUR
1.09065.1000 1.09065.1003
Perchlorsäure 0.1 mol/l (0.1 N) in wasserfreier Essigsäure, Titripur® Reag. Ph. Eur., Reag. USP für die Titration in nichtwässrigen Flüßigkeiten, Supelco®
Perchlorsäure
Merck have introduced into the range of Titripur® Titrants some packs with additional technology - Supelco® SmartTitrants that use an RFID tag to provide a seamless data transfer between the smart titrator and the RFID tag on the label of the bottle of titrant. It will ensure that all information needed for method execution, result calculation and documentation is transferred to the titrator equipped with this technology. MettlerToledo Compact and Excellence titrators include this technology. Please see ordering table below for packs with RFID tag.
Formel: HClO₄
Molecular Weight: 100.46 g/mol
Siedepunkt: 39
Schmelzpunkt: -101
Dichte: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011325
CAS-Nummer: 7601-90-3
EINECS: 200-580-7
UN: 2789
ADR: 8 (3) II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=3780c3029836d8b95181cdef71dc2669f7e2a797&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Form liquid
Amount-of-substance concentration 0.0995 - 0.1005
Measurement uncertainty +/- 0.0003
Water content (according to Karl Fischer) 0.1 - 0.2 %
Traceability NIST SRM
The concentration is determined by volumetric titration and refers to 20°C.