Silbernitrat 1 mol/l (1 N) in wässriger Lösung, Titripur® volumetrische Lösung, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.09080.1000
1.09080.1000EA 322 EUR
1.09080.1000
Silbernitrat 1 mol/l (1 N) in wässriger Lösung, Titripur® volumetrische Lösung, Supelco®
Silbernitrat
Formel: AgNO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003414
CAS-Nummer: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 1760
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM