Kaliumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung, Titripur® volumetrische Lösung, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Kalihydrat, Ätzkali
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.09112.1000
1.09112.1000EA 42.6 EUR
1.09112.1000
Kaliumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung, Titripur® volumetrische Lösung, Supelco®
Kaliumhydroxid
Formel: KOH
Molecular Weight: 56,11 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8,II