Kaliumpermanganat 0.02 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung, Titripur® volumetrische Lösung, Supelco®
Lieferant: Merck
|
|
Synonyme:
Permanganic acid potassium salt
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.09121.1000
1.09121.1000_N
1.09121.1000EA
35.96
EUR
1.09121.1000
MERC1.09121.1000_N
Kaliumpermanganat 0.02 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung, Titripur® volumetrische Lösung, Supelco®
Potassium permanganate
Formel:
KMnO₄ Molecular Weight: 158,03 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011364 CAS-Nummer: 7722-64-7 EINECS: 231-760-3 UN: 3082 ADR: 9,III |