Kaliumpermanganat 0.02 mol/l (0.1 N) aqueous solution, Titripur® Reag. USP Volumetric, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Permanganic acid potassium salt
MQ100
1.09122.1000 1.09122.1000_N
1.09122.1000EA 43.8 EUR
1.09122.1000 MERC1.09122.1000_N
Kaliumpermanganat 0.02 mol/l (0.1 N) aqueous solution, Titripur® Reag. USP Volumetric, Supelco®
Potassium permanganate
Formel: KMnO₄
Molecular Weight: 158.03 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011364
CAS-Nummer: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 12,07824